5-Butyl-1H-benzotriazole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR55319-1G OR55319-5G
APOSOR55319-1GEA 128 EUR
APOSOR55319-1G APOSOR55319-5G
5-Butyl-1H-benzotriazole 98%
5-Butyl-1H-benzotriazole
Formule: C₁₀H₁₃N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22581692
CAS nummer: 3663-24-9