3-(4-Bromophenoxy)-N,N-dimethylpropylamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR55320-1G OR55320-5G
APOSOR55320-1GEA 85.2 EUR
APOSOR55320-1G APOSOR55320-5G
3-(4-Bromophenoxy)-N,N-dimethylpropylamine 97%
3-(4-Bromophenoxy)-N,N-dimethylpropylamine
Formule: C₁₁H₁₆BrNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03718813
CAS nummer: 76579-64-1