Methyl 2-[6-(chloromethyl)-2-pyridyl]acetate hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR55327-250MG OR55327-1G OR55327-100MG
APOSOR55327-250MGEA 484 EUR
APOSOR55327-250MG APOSOR55327-1G APOSOR55327-100MG
Methyl 2-[6-(chloromethyl)-2-pyridyl]acetate hydrochloride
Methyl 2-[6-(chloromethyl)-2-pyridyl]acetate hydrochloride
Formule: C₉H₁₀ClNO₂·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31619564
CAS nummer: 2227272-88-8