5-Bromo-6-chloro-isatoic anhydride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR55334-250MG OR55334-1G
APOSOR55334-250MGEA 220 EUR
APOSOR55334-250MG APOSOR55334-1G
5-Bromo-6-chloro-isatoic anhydride 95%
5-Bromo-6-chloro-isatoic anhydride
Formule: C₈H₃BrClNO₃
Smeltpunt: 273 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31002307
CAS nummer: 943138-45-2