2-Bromo-6-chloro-1,8-naphthyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR55345-100MG OR55345-250MG
APOSOR55345-100MGEA 841 EUR
APOSOR55345-100MG APOSOR55345-250MG
2-Bromo-6-chloro-1,8-naphthyridine 95%
2-Bromo-6-chloro-1,8-naphthyridine
Formule: C₈H₄BrClN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18253968
CAS nummer: 1176470-56-6