5-Amino-2,3-dimethoxypyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR55347-100MG OR55347-250MG
APOSOR55347-100MGEA 513 EUR
APOSOR55347-100MG APOSOR55347-250MG
5-Amino-2,3-dimethoxypyridine 95%
5-Amino-2,3-dimethoxypyridine
Formule: C₇H₁₀N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20715092
CAS nummer: 79491-49-9