4'-Bromo-3'-iodoacetophenone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-(4-Bromo-3-iodophenyl)ethanone
OR55348-250MG OR55348-1G OR55348-5G
APOSOR55348-250MGEA 22 EUR
APOSOR55348-250MG APOSOR55348-1G APOSOR55348-5G
4'-Bromo-3'-iodoacetophenone 95%
4'-Bromo-3'-iodoacetophenone
Formule: C₈H₆BrIO
Smeltpunt: 79…82 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18391612
CAS nummer: 919124-08-6