4-Isopropoxybenzene-1,3-diboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5537-1G OR5537-5G
APOSOR5537-1GEA 22.1 EUR
APOSOR5537-1G APOSOR5537-5G
4-Isopropoxybenzene-1,3-diboronic acid 98%
4-Isopropoxybenzene-1,3-diboronic acid
Formule: C₉H₁₄B₂O₅
Smeltpunt: 104…108 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD04115638
CAS nummer: 850568-40-0