5-Iodobenzo[b]furan
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR55385-250MG OR55385-1G OR55385-100MG
APOSOR55385-250MGEA 73 EUR
APOSOR55385-250MG APOSOR55385-1G APOSOR55385-100MG
5-Iodobenzo[b]furan
5-Iodobenzo[b]furan
Formule: C₈H₅IO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12406296
CAS nummer: 60770-67-4