1-(Bromomethyl)-3-methoxycyclobutane 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR55389-100MG OR55389-250MG
APOSOR55389-100MGEA 681 EUR
APOSOR55389-100MG APOSOR55389-250MG
1-(Bromomethyl)-3-methoxycyclobutane 95%
1-(Bromomethyl)-3-methoxycyclobutane
Formule: C₆H₁₁BrO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD30487495
CAS nummer: 1696252-78-4