2-Amino-6-nitrobenzyl alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (2-Amino-6-nitrophenyl)methanol
OR55410-1G OR55410-5G OR55410-10G
APOSOR55410-1GEA 132 EUR
APOSOR55410-1G APOSOR55410-5G APOSOR55410-10G
2-Amino-6-nitrobenzyl alcohol
2-Amino-6-nitrobenzyl alcohol
Formule: C₇H₈N₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01664411
CAS nummer: 98451-51-5