Methyl 2-amino-6-nitrobenzoate 97+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR55411-1G OR55411-5G
APOSOR55411-1GEA 57.6 EUR
APOSOR55411-1G APOSOR55411-5G
Methyl 2-amino-6-nitrobenzoate 97+%
Methyl 2-amino-6-nitrobenzoate
Formule: C₈H₈N₂O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01851258
CAS nummer: 57113-89-0