2-Amino-6-nitrobenzaldehyde, Tech
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR55412-1G OR55412-250MG OR55412-5G
APOSOR55412-1GEA 356 EUR
APOSOR55412-1G APOSOR55412-250MG APOSOR55412-5G
2-Amino-6-nitrobenzaldehyde, Tech
2-Amino-6-nitrobenzaldehyde
Formule: C₇H₆N₂O₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD18389895
CAS nummer: 130133-53-8