4-Bromo-3-iodo-2-nitroaniline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR55422-1G OR55422-250MG
APOSOR55422-1GEA 658 EUR
APOSOR55422-1G APOSOR55422-250MG
4-Bromo-3-iodo-2-nitroaniline 95%
4-Bromo-3-iodo-2-nitroaniline
Formule: C₆H₄BrIN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31619569
CAS nummer: 2091791-61-4