1,2,3,9b-Tetrahydro-4λ4-benzo[c]thieno[2,1-e]isothiazole-8-carbonitrile 4-oxide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR55428-1G OR55428-250MG
APOSOR55428-1GEA 1020 EUR
APOSOR55428-1G APOSOR55428-250MG
1,2,3,9b-Tetrahydro-4λ4-benzo[c]thieno[2,1-e]isothiazole-8-carbonitrile 4-oxide 95%
1,2,3,9b-Tetrahydro-4λ4-benzo[c]thieno[2,1-e]isothiazole-8-carbonitrile 4-oxide
Formule: C₁₁H₁₀N₂OS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31629909
CAS nummer: 2169310-98-7