8-Iodo-1,2,3,9b-tetrahydrobenzo[c]thieno[2,1-e]isothiazole 4-oxide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR55435-1G OR55435-250MG
APOSOR55435-1GEA 1020 EUR
APOSOR55435-1G APOSOR55435-250MG
8-Iodo-1,2,3,9b-tetrahydrobenzo[c]thieno[2,1-e]isothiazole 4-oxide 95%
8-Iodo-1,2,3,9b-tetrahydrobenzo[c]thieno[2,1-e]isothiazole 4-oxide
Formule: C₁₀H₁₀INOS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31629913
CAS nummer: 2169310-94-3