8-Nitro-1,2,3,9b-tetrahydrobenzo[c]thieno[2,1-e]isothiazole 4-oxide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR55437-1G OR55437-250MG
APOSOR55437-1GEA 1020 EUR
APOSOR55437-1G APOSOR55437-250MG
8-Nitro-1,2,3,9b-tetrahydrobenzo[c]thieno[2,1-e]isothiazole 4-oxide 95%
8-Nitro-1,2,3,9b-tetrahydrobenzo[c]thieno[2,1-e]isothiazole 4-oxide
Formule: C₁₀H₁₀N₂O₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31629919
CAS nummer: 2169311-00-4