4-Bromo-5-iodo-2-nitroaniline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR55450-1G OR55450-250MG
APOSOR55450-1GEA 658 EUR
APOSOR55450-1G APOSOR55450-250MG
4-Bromo-5-iodo-2-nitroaniline 95%
4-Bromo-5-iodo-2-nitroaniline
Formule: C₆H₄BrIN₂O₂
MW: 342.917 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31543536
CAS nummer: 2090498-07-8