(2R)-2-(Methylamino)propan-1-ol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR55460-100MG OR55460-1G OR55460-250MG
APOSOR55460-100MGEA 156 EUR
APOSOR55460-100MG APOSOR55460-1G APOSOR55460-250MG
(2R)-2-(Methylamino)propan-1-ol 95%
(2R)-2-(Methylamino)propan-1-ol
Formule: C₄H₁₁NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19218361
CAS nummer: 184593-05-3
UN: 2735
ADR: 8,III