(2S)-2-(Methylamino)propan-1-ol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR55461-100MG OR55461-1G OR55461-250MG
APOSOR55461-100MGEA 139 EUR
APOSOR55461-100MG APOSOR55461-1G APOSOR55461-250MG
(2S)-2-(Methylamino)propan-1-ol 95%
(2S)-2-(Methylamino)propan-1-ol
Formule: C₄H₁₁NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07367992
CAS nummer: 40916-73-2
UN: 2735
ADR: 8,III