6-Bromoisoquinoline-1-carboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR55468-1G OR55468-5G
APOSOR55468-1GEA 622 EUR
APOSOR55468-1G APOSOR55468-5G
6-Bromoisoquinoline-1-carboxylic acid 97%
6-Bromoisoquinoline-1-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₆BrNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18257155
CAS nummer: 1256806-36-6