6-Bromoisoquinoline-1-carbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR55470-1G OR55470-250MG
APOSOR55470-1GEA 433 EUR
APOSOR55470-1G APOSOR55470-250MG
6-Bromoisoquinoline-1-carbonitrile
6-Bromoisoquinoline-1-carbonitrile
Formule: C₁₀H₅BrN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18633063
CAS nummer: 1082674-24-5