2-Chloro-6-(methylamino)benzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Methylamino-6-chlorobenzoic acid
OR55471-1G OR55471-5G
APOSOR55471-1GEA 440 EUR
APOSOR55471-1G APOSOR55471-5G
2-Chloro-6-(methylamino)benzoic acid 97%
2-Chloro-6-(methylamino)benzoic acid
Formule: C₈H₈ClNO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD16852535
CAS nummer: 64460-50-0