Methyl 2-chloro-5-(methylamino)benzoate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR55472-1G OR55472-500MG
APOSOR55472-1GEA 513 EUR
APOSOR55472-1G APOSOR55472-500MG
Methyl 2-chloro-5-(methylamino)benzoate 95%
Methyl 2-chloro-5-(methylamino)benzoate
Formule: C₉H₁₀ClNO₂
MW: 199.634 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD17291841
CAS nummer: 1340437-11-7