4-(Trichloromethyl)benzoyl chloride, Technical Grade
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR55473-1G OR55473-250MG OR55473-5G
APOSOR55473-1GEA 408 EUR
APOSOR55473-1G APOSOR55473-250MG APOSOR55473-5G
4-(Trichloromethyl)benzoyl chloride, Technical Grade
4-(Trichloromethyl)benzoyl chloride
Formule: C₈H₄Cl₄O
MW: 257.929 g/mol
Smeltpunt: 27…29 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD25460286
CAS nummer: 14815-86-2
UN: 3261
ADR: 8 III