Methyl 3-bromo-5-chlorobenzoate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR55474-1G OR55474-5G
APOSOR55474-1GEA 157 EUR
APOSOR55474-1G APOSOR55474-5G
Methyl 3-bromo-5-chlorobenzoate 98%
Methyl 3-bromo-5-chlorobenzoate
Formule: C₈H₆BrClO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07780734
CAS nummer: 933585-58-1