(1R,3R,5S)-9-Benzyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-ol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Endo-9-benzyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-ol, (3-endo)-9-Benzyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-ol
OR55481-1G OR55481-250MG
APOSOR55481-1GEA 1030 EUR
APOSOR55481-1G APOSOR55481-250MG
(1R,3R,5S)-9-Benzyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-ol
(1R,3R,5S)-9-Benzyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-ol
Formule: C₁₅H₂₁NO
Smeltpunt: 69 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00209918
CAS nummer: 70243-51-5