(S)-3-(Bromomethyl)-1-methylpiperidine hydrobromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR55484-1G OR55484-250MG OR55484-5G
APOSOR55484-1GEA 366 EUR
APOSOR55484-1G APOSOR55484-250MG APOSOR55484-5G
(S)-3-(Bromomethyl)-1-methylpiperidine hydrobromide
(S)-3-(Bromomethyl)-1-methylpiperidine hydrobromide
Formule: C₇H₁₄BrN·BrH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31629912
CAS nummer: 2244064-27-3
UN: 1759
ADR: 8,II