2,4-Bis(methylsulphonyl)benzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR55491-1G OR55491-5G
APOSOR55491-1GEA 250 EUR
APOSOR55491-1G APOSOR55491-5G
2,4-Bis(methylsulphonyl)benzaldehyde
2,4-Bis(methylsulphonyl)benzaldehyde
Formule: C₉H₁₀O₅S₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28962763
CAS nummer: 1845690-57-4