(S)-4-Methyl-2-(hydroxymethyl)morpholine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (S)-(4-Methylmorpholin-2-yl)methanol
OR55501-1G OR55501-250MG
APOSOR55501-1GEA 303 EUR
APOSOR55501-1G APOSOR55501-250MG
(S)-4-Methyl-2-(hydroxymethyl)morpholine 95%
(S)-4-Methyl-2-(hydroxymethyl)morpholine
Formule: C₆H₁₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16294695
CAS nummer: 1159598-33-0