2,7-Dibromo-9-(hydroxymethyl)fluorene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (2,7-Dibromo-9H-fluoren-9-yl)methanol
OR55504-1G OR55504-5G
APOSOR55504-1GEA 184 EUR
APOSOR55504-1G APOSOR55504-5G
2,7-Dibromo-9-(hydroxymethyl)fluorene 95%
2,7-Dibromo-9-(hydroxymethyl)fluorene
Formule: C₁₄H₁₀Br₂O
MW: 354.037 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18384775
CAS nummer: 74316-23-7