7-Bromo-1-hydroxynaphthalene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 7-Bromonaphthalen-1-ol
OR55517-1G OR55517-250MG
APOSOR55517-1GEA 252 EUR
APOSOR55517-1G APOSOR55517-250MG
7-Bromo-1-hydroxynaphthalene 95%
7-Bromo-1-hydroxynaphthalene
Formule: C₁₀H₇BrO
MW: 223.066 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD17012439
CAS nummer: 91270-69-8