3-Chloro-4-(ethoxycarbonyl)benzeneboronic acid, pinacol ester 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR5552-1G OR5552-5G
APOSOR5552-1GEA 163 EUR
APOSOR5552-1G APOSOR5552-5G
3-Chloro-4-(ethoxycarbonyl)benzeneboronic acid, pinacol ester 96%
3-Chloro-4-(ethoxycarbonyl)benzeneboronic acid, pinacol ester
Formule: C₁₅H₂₀BClO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06659929
CAS nummer: 474709-76-7