3-Amino-5-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5553-1G OR5553-250MG
APOSOR5553-1GEA 366 EUR
APOSOR5553-1G APOSOR5553-250MG
3-Amino-5-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester hydrochloride 95%
3-Amino-5-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester hydrochloride
Formule: C₁₄H₂₀BNO₄·ClH
Smeltpunt: 125…127 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06659919
CAS nummer: 850567-50-9