1-Hydroxy-4-methylphthalazine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR55544-1G OR55544-5G OR55544-10G
APOSOR55544-1GEA 90.6 EUR
APOSOR55544-1G APOSOR55544-5G APOSOR55544-10G
1-Hydroxy-4-methylphthalazine 98%
1-Hydroxy-4-methylphthalazine
Formule: C₉H₈N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00234527
CAS nummer: 5004-48-8