2-Chloro-4-methoxybenzylamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: (2-Chloro-4-methoxyphenyl)methanamine
OR55545-1G OR55545-5G
APOSOR55545-1GEA 205 EUR
APOSOR55545-1G APOSOR55545-5G
2-Chloro-4-methoxybenzylamine 97%
2-Chloro-4-methoxybenzylamine
Formule: C₈H₁₀ClNO
MW: 171.624 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06213373
CAS nummer: 247569-72-8
UN: 3259
ADR: 8 III