4-Bromo-2-iodobenzoic acid 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR55547-100G OR55547-25G OR55547-5G
APOSOR55547-100GEA 339 EUR
APOSOR55547-100G APOSOR55547-25G APOSOR55547-5G
4-Bromo-2-iodobenzoic acid 95+%
4-Bromo-2-iodobenzoic acid
Formule: C₇H₄BrIO₂
Smeltpunt: 183…186 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12767500
CAS nummer: 1133123-02-0