2-Bromo-6-hydroxybenzyl alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Bromo-2-(hydroxymethyl)phenol
OR55558-1G OR55558-500MG OR55558-5G
APOSOR55558-1GEA 269 EUR
APOSOR55558-1G APOSOR55558-500MG APOSOR55558-5G
2-Bromo-6-hydroxybenzyl alcohol
2-Bromo-6-hydroxybenzyl alcohol
Formule: C₇H₇BrO₂
MW: 203.033 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD18391434
CAS nummer: 96911-26-1