5-(Bromomethyl)-2-iodophenol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
OR55567-1G
OR55567-250MG
OR55567-5G
APOSOR55567-1GEA
497
EUR
APOSOR55567-1G
APOSOR55567-250MG
APOSOR55567-5G
5-(Bromomethyl)-2-iodophenol 95%
5-(Bromomethyl)-2-iodophenol
Formule:
C₇H₆BrIO MW: 312.93 g/mol Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD25459292 CAS nummer: 1823881-56-6 UN: 3261 ADR: 8 III |