2-(tert-Butoxy)-2-oxoethylzinc bromide 0.5M in diethyl ether
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Bromo-[2-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-2-oxoethyl]zinc, (2-tert-Butoxy-2-oxoethyl)zinc(II) bromide
OR55579-100ML OR55579-50ML
APOSOR55579-100MLEA 1480 EUR
APOSOR55579-100ML APOSOR55579-50ML
2-(tert-Butoxy)-2-oxoethylzinc bromide 0.5M in diethyl ether
2-(tert-Butoxy)-2-oxoethylzinc bromide
Formule: C₆H₁₁BrO₂Zn
Vlampunt: –40 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00671971
CAS nummer: 51656-70-3
UN: 1993
ADR: 3,I