5-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR55584-100MG OR55584-250MG
APOSOR55584-100MGEA 48.3 EUR
APOSOR55584-100MG APOSOR55584-250MG
5-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
5-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formule: C₅H₅ClN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16619816
CAS nummer: 117007-77-9