4-(But-1-yl)phenacyl bromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR55607-1G OR55607-25G OR55607-5G
APOSOR55607-1GEA 57 EUR
APOSOR55607-1G APOSOR55607-25G APOSOR55607-5G
4-(But-1-yl)phenacyl bromide
4-(But-1-yl)phenacyl bromide
Formule: C₁₂H₁₅BrO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11182347
CAS nummer: 64356-03-2
UN: 3261
ADR: 8,III