2-Benzyloxy-5-chlorophenyl acetic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR55609-1G OR55609-250MG
APOSOR55609-1GEA 468 EUR
APOSOR55609-1G APOSOR55609-250MG
2-Benzyloxy-5-chlorophenyl acetic acid 95%
2-Benzyloxy-5-chlorophenyl acetic acid
Formule: C₁₅H₁₃ClO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02664747
CAS nummer: 149428-98-8