4-Hydroxy-2-methoxybenzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR55611-1G OR55611-250MG
APOSOR55611-1GEA 725 EUR
APOSOR55611-1G APOSOR55611-250MG
4-Hydroxy-2-methoxybenzonitrile
4-Hydroxy-2-methoxybenzonitrile
Formule: C₈H₇NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08692760
CAS nummer: 84224-29-3