3-(Bromomethyl)aniline, N-BOC protected 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: tert-Butyl (3-(bromomethyl)phenyl)carbamate
OR55617-1G OR55617-5G
APOSOR55617-1GEA 38 EUR
APOSOR55617-1G APOSOR55617-5G
3-(Bromomethyl)aniline, N-BOC protected 95%
3-(Bromomethyl)aniline, N-BOC protected
Formule: C₁₂H₁₆BrNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11974927
CAS nummer: 118684-32-5
UN: 3261
ADR: 8,III