2-Bromo-5-methoxybenzenesulphonamide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR55625-1G OR55625-250MG
APOSOR55625-1GEA 1520 EUR
APOSOR55625-1G APOSOR55625-250MG
2-Bromo-5-methoxybenzenesulphonamide 95%
2-Bromo-5-methoxybenzenesulphonamide
Formule: C₇H₈BrNO₃S
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD18379741
CAS nummer: 749253-03-0