4-Iodobenzo[D]isoxazol-3-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
OR55634-1G
OR55634-250MG
APOSOR55634-1GEA
117
EUR
APOSOR55634-1G
APOSOR55634-250MG
4-Iodobenzo[D]isoxazol-3-amine
4-Iodobenzo[D]isoxazol-3-amine
Formule:
C₇H₅IN₂O Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD11040329 CAS nummer: 1012367-55-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |