7-Bromo-5-chlorobenzofuran-2-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR55635-1G OR55635-250MG
APOSOR55635-1GEA 77.5 EUR
APOSOR55635-1G APOSOR55635-250MG
7-Bromo-5-chlorobenzofuran-2-carboxylic acid
7-Bromo-5-chlorobenzofuran-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₄BrClO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04208738
CAS nummer: 190775-65-6