2-[[Dimethyl(oxo)-lambda6-sulphanylidene]amino]acetic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR55657-100MG OR55657-1G OR55657-250MG
APOSOR55657-100MGEA 584 EUR
APOSOR55657-100MG APOSOR55657-1G APOSOR55657-250MG
2-[[Dimethyl(oxo)-lambda6-sulphanylidene]amino]acetic acid 95%
2-[[Dimethyl(oxo)-lambda6-sulphanylidene]amino]acetic acid
Formule: C₄H₉NO₃S
MW: 151.184 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28397370
CAS nummer: 1621962-49-9