7-Bromo-5-nitrobenzofuran
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR55661-1G OR55661-250MG OR55661-500MG
APOSOR55661-1GEA 211 EUR
APOSOR55661-1G APOSOR55661-250MG APOSOR55661-500MG
7-Bromo-5-nitrobenzofuran
7-Bromo-5-nitrobenzofuran
Formule: C₈H₄BrNO₃
MW: 242.026 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28098935
CAS nummer: 286836-13-3